Få mere at vide
Rubidium, 99.75% (metals basis)
Artikelnummer. 11329728
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11329728 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11329728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044214.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-17-7 | Rb | 85.47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium
Farve Sølv
CAS 7440-17-7
Udseende Sølvfarvet solid
Mængde 1 g
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,75 % (metalbasis)
Molekylær formel Rb
MDL nummer MFCD00134055
Synonym unii-mlt4718tjw, mlt4718tjw, rubidio, rubidium-103, rubidium-106, atom, rubidium, isotope of mass 103, rubidium, isotope of mass 106, un1423 dangerous when wet
InChI nøgle IGLNJRXAVVLDKE-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Rb]
IUPAC navn rubidium
Molekylvægt (g/mol) 85.47
PubChem CID 5357696
ChEBI CHEBI:33322