Få mere at vide
Rubidium, 99,75 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11371418
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11371418 1 g 1g
11351418 5 g 5g
11341418 25 g 25g
11361418 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11371418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010315.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-17-7 | Rb | 85,47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-17-7
Molekylær formel Rb
Molekylvægt (g/mol) 85.47
MDL nummer MFCD00134055
InChI nøgle IGLNJRXAVVLDKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-mlt4718tjw, mlt4718tjw, rubidio, rubidium-103, rubidium-106, atom, rubidium, isotope of mass 103, rubidium, isotope of mass 106, un1423 dangerous when wet
PubChem CID 5357696
ChEBI CHEBI:33322
IUPAC navn rubidium
SMIL [Rb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium
Farve Sølv
Udseende Sølvfarvet solid
Tæthed 1,532 g/cm3
Mængde 1 g
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,75 % (metalbasis)
Form Fast stof