Få mere at vide
Rubidium, 99,75% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341418
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11341418
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010315.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-17-7 | Rb | 85.47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-17-7
Molekylær formel Rb
Molekylvægt (g/mol) 85.47
MDL nummer MFCD00134055
InChI nøgle IGLNJRXAVVLDKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-mlt4718tjw, mlt4718tjw, rubidio, rubidium-103, rubidium-106, atom, rubidium, isotope of mass 103, rubidium, isotope of mass 106, un1423 dangerous when wet
PubChem CID 5357696
ChEBI CHEBI:33322
IUPAC navn rubidium
SMIL [Rb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium
Farve Sølv
Udseende Silver-colored solid
Mængde 25 g
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.75% (Metals basis)