Få mere at vide
Rubidium, 99.75% (metals basis)
Artikelnummer. 11319728
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11319728 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11319728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044214.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-17-7 | Rb | 85.47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubidium
Farve Sølv
CAS 7440-17-7
Udseende Sølvfarvet solid
Tæthed 1,532 g/cm3
Mængde 5 g
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,75 % (metalbasis)
Molekylær formel Rb
MDL nummer MFCD00134055
Synonym unii-mlt4718tjw, mlt4718tjw, rubidio, rubidium-103, rubidium-106, atom, rubidium, isotope of mass 103, rubidium, isotope of mass 106, un1423 dangerous when wet
InChI nøgle IGLNJRXAVVLDKE-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Rb]
IUPAC navn rubidium
Molekylvægt (g/mol) 85.47
PubChem CID 5357696
ChEBI CHEBI:33322
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rubidium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Rubidium