Få mere at vide
Tocris Bioscience™ RuBi GABA trimethylphosphine
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001537
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. 30001537
Brand: Tocris Bioscience™ 4709/10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Caged GABA; inhibits neural activity
Modified version of RuBi-GABA (Cat. No. 3400). Suppresses cortical local field potential (LFP) activity in anesthetized mice after activation with a blue laser pulse; inhibits neural activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale RuBi GABA trimethylphosphine
Mængde 10 mg
Molekylær formel C27H33ClN5O2PRu
Formel vægt 627.09
Renhed >98%