Få mere at vide
Rubbermaid™ Universal Drum Dolly
Artikelnummer. 13454586 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Højde (engelsk):
7,12 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (engelsk) Pakningsstørrelse
13454586 7,12 tommer Hver
1 options
Artikelnummer. 13454586 Leverandør Rubbermaid™ Leverandørnr. 8641256
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
For 19-046-679 container
  • Easy mobility and maneuverability of heavy loads
  • All plastic, professional-grade construction resists rust, chipping, and denting
  • Heavy-duty wheels with swivel capabilities provide for ease of mobility
  • Holds a 55-gal. drum as well as plastic container Dia. x H: 24.4 x 7.13 in. (61.9 x 18.1cm)
  • Maximum Capacity: 500 lb. (227kg)
Tekniske data
Type Drum Dolly
Holder 1 Drum (55 gal.)
Bæreevne (engelsk) 500 lb.
Bæreevne (metrisk) 227 kg
Materiale HDPE
Farve Black
Diameter (engelsk) 24.37 in.
Diameter (metrisk) 61.9 cm
Til brug med (applikation) Easy mobility and maneuverability of heavy loads
Til brug med (udstyr) Containers
Højde (engelsk) 7,12 tommer
Højde (metrisk) 18 cm
Inkluderer Swivel wheels