Få mere at vide
Rubbermaid™ Bouncer™ Scoops
Artikelnummer. 11772015 Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
946,3 ml
1,89 l
Længde (engelsk):
11,62 tommer.
14''
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11772015
Brand: Rubbermaid™ 6660030
Fremstillet af USDA-accepterede, NSF-certificerede, klare polycarbonatmaterialer, der overholder FDA-reglerne
  • Hård polycarbonat modstår at gå i stykker
  • Forbedret vægtfordeling og håndtering sammenlignet med metal
  • Yderside med småstenstekstur
  • Let at rengøre, glat inderside
  • Tåler kommerciel opvaskemaskine
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 64 oz.
Kapacitet (metrisk) 1,89 l
Farve Klar
Certificeringer/compliance USDA, FDA, NSF
Engangs Genanvendelig
Produkttype Bouncer™ Utility Scoop
Slutte Småstenstekstureret yderside og glat inderside
Til brug med (applikation) Designet til bedre vægtfordeling og forbedret håndtering med glat overflade
Længde (engelsk) 14''
Materiale Polycarbonat
Længde (metrisk) 29 cm