Få mere at vide
Rubbermaid™ Bouncer™ Scoops
Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
946.3 mL
1.89 L
Længde (engelsk):
11,62 tommer.
14''
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hård polycarbonat modstår at gå i stykker
- Forbedret vægtfordeling og håndtering sammenlignet med metal
- Yderside med småstenstekstur
- Let at rengøre, glat inderside
- Tåler kommerciel opvaskemaskine
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelsk) | 32 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 946.3 mL |
| Farve | Klar |
| Certificeringer/compliance | USDA, FDA, NSF |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Bouncer™ Utility Scoop |
| Slutte | Småstenstekstureret yderside og glat inderside |
| Til brug med (applikation) | Designet til bedre vægtfordeling og forbedret håndtering med glat overflade |
| Længde (engelsk) | 11,62 tommer. |
| Materiale | Polycarbonat |
| Show More |