Få mere at vide
Bellingham + Stanley™ Gummiskiver til polarimeterrør
Artikelnummer. 11940088
Skift visning
Diameter (metrisk):
15,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11940088 15,5 mm Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 11940088 Leverandør Bellingham + Stanley™ Leverandørnr. 3564
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kompatibel med glaspolarimeterrør. Bellingham + Stanley™ Gummiskiver til polarimeterrør er reservedele, der placeres mellem dækglasset og endedækslet på påfyldningsrør, der bruges i polarimetre.
  • Udskiftningsdel til glaspolarimeterrør
  • Brug mellem dækglas og endedæksel
  • 15,5 mm diameter gummiskiver
  • Sælges i pakker af 12 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Udskiftningsskiver (bruges mellem dækglas og endedæksel)
Materiale Gummi
Til brug med (udstyr) Glas polarimeterrør
Diameter (metrisk) 15,5 mm