Få mere at vide
VACUUBRAND™ Gummi vakuumrør
Artikelnummer. p-8001681 Shop alle Vacuubrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
6 mm
15 mm
19 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
35 mm
45 mm
Pakningsstørrelse:
1m
Artikelnummer. 10568951
Brand: VACUUBRAND™ 20686003
Rubber tubing for use with Vacuubrand™ diaphragm and other pumps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 15 mm
Materiale Rubber
Diameter (metrisk) Udvendig 35 mm
Tykkelse (metrisk) 10 mm
Emballagemængde 1 Each
Produkttype Vacuum Tubing