Få mere at vide
VACUUBRAND™ Gummi vakuumrør
Shop alle Vacuubrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
6 mm
15 mm
19 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
35 mm
45 mm
Pakningsstørrelse:
1m
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 19 mm |
| Materiale | Gummi |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 45 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 13 mm |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Produkttype | Vakuumslange |