Få mere at vide
VACUUBRAND™ Gummi vakuumrør
Shop alle Vacuubrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
6 mm
15 mm
19 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
35 mm
45 mm
Pakningsstørrelse:
1m
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 15 mm |
| Materiale | Rubber |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 35 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 10 mm |
| Emballagemængde | 1 Each |
| Produkttype | Vacuum Tubing |