Få mere at vide
Welch Ilmvac™ Gummi vakuumslange
Shop alle Welch Ilmvac produkter
Slangestørrelse:
8 mm ID, 18 mm OD
Pakningsstørrelse:
1m
Beskrivelse
- Økonomisk
- Fleksibel
- Elastisk
- Tykvæggede
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8 mm |
| Materiale | Gummi |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 18 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 100 cm |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Slangestørrelse | 8 mm ID, 18 mm OD |
| Farve | Rød |
| Produkttype | Vakuumslange |