Få mere at vide
Cole-Parmer™ Twistit Propper, gummi
Shop alle Cole-Parmer produkter
Størrelse:
3
6
7
9
10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 12
Pakke med 20
Pakke med 25
Pakke med 50
Beskrivelse
- Du skal blot dreje en bundtætning af for at åbne et hul.
- Det bløde, elastiske naturgummi forbliver bøjeligt over en lang periode og modstår laboratorieforhold uden at hærde.
- Propper bevarer elasticiteten selv efter gentagen autoklavering.
- Hver prop har sin størrelse i hævede figurer på toppen.
- Fås i sort eller hvid gummi.
- Autoklaverbar.
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 25 mm |
| Mængde | 10 Pk. |
| Størrelse | 10 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) bund | 42 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 50 mm |
| Materiale | Gummi |
| Produkttype | Twistit Prop |