Få mere at vide
Fisherbrand™ Gummi rør
Artikelnummer. 11895512 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
5 mm
6,5 mm
8 mm
10 mm
12,5 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
4,5 mm
8 mm
9,5 mm
12 mm
14 mm
16,5 mm
17 mm
22,5 mm
24 mm
26,5 mm
29,5 mm
31,5 mm
Tykkelse (metrisk):
0,75 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3,25 mm
5 mm
7 mm
8,5 mm
missing translation for 'unitSize'
10m
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Tykkelse (metrisk) unitSize
11895512 10 mm 14 mm 2 mm 10m
11507572 10 mm 24 mm 7 mm 10m
11805522 12,5 mm 17 mm 2,5 mm 10m
11517572 12,5 mm 29,5 mm 8,5 mm 10m
11815522 16 mm 22,5 mm 3,25 mm 10m
11825522 20 mm 26,5 mm 3,25 mm 10m
11835522 25 mm 31,5 mm 3,25 mm 10m
11865512 5 mm 8 mm 1,5 mm 10m
11855512 3 mm 4,5 mm 0,75 mm 10m
11587562 6,5 mm 16,5 mm 5 mm 10m
11885512 8 mm 12 mm 2 mm 10m
11875512 6,5 mm 9,5 mm 1,5 mm 10m
15199654 6,5 mm 9,5 mm 1,5 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 missing translation for 'options'
Product Code. 11895512
Add to basket
Add to basket
Til overførsel af væsker, gasser og fortyndede syrer.
  • Højere modstandsdygtighed end de fleste andre polymerer
  • Temperaturområde: -40 °C til 70 °C
  • Let og fleksibel
  • Ikke egnet til brug med petroleumsolier og kulbrinteopløsningsmidler (se neoprenrør)
Specifications
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm
Materiale Gummi
Diameter (metrisk) Udvendig 14 mm
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Til brug med (applikation) Til overførsel af væsker, gasser og fortyndede syrer
Fleksibilitet Fleksibel