Få mere at vide
Fisherbrand™ Gummi rør
Artikelnummer. 11825522 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
5 mm
6.5 mm
8 mm
10 mm
12.5 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
4.5 mm
8 mm
9.5 mm
12 mm
14 mm
16.5 mm
17 mm
22.5 mm
24 mm
26.5 mm
29.5 mm
31.5 mm
Tykkelse (metrisk):
0.75 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3.25 mm
5 mm
7 mm
8.5 mm
Pakningsstørrelse:
10m
Hver
Artikelnummer. 11825522
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til overførsel af væsker, gasser og fortyndede syrer.
  • Højere modstandsdygtighed end de fleste andre polymerer
  • Temperaturområde: -40 °C til 70 °C
  • Let og fleksibel
  • Ikke egnet til brug med petroleumsolier og kulbrinteopløsningsmidler (se neoprenrør)
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 20 mm
Materiale Gummi
Diameter (metrisk) Udvendig 26.5 mm
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (metrisk) 3.25 mm
Til brug med (applikation) Til overførsel af væsker, gasser og fortyndede syrer
Fleksibilitet Fleksibel