Få mere at vide
Fisherbrand™ Gummi rør
Artikelnummer. 11815522 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
5 mm
6,5 mm
8 mm
10 mm
12,5 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
4,5 mm
8 mm
9,5 mm
12 mm
14 mm
16,5 mm
17 mm
22,5 mm
24 mm
26,5 mm
29,5 mm
31,5 mm
Tykkelse (metrisk):
0,75 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3,25 mm
5 mm
7 mm
8,5 mm
Pakningsstørrelse:
10m
Hver
Artikelnummer. 11815522
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til overførsel af væsker, gasser og fortyndede syrer.
  • Højere modstandsdygtighed end de fleste andre polymerer
  • Temperaturområde: -40 °C til 70 °C
  • Let og fleksibel
  • Ikke egnet til brug med petroleumsolier og kulbrinteopløsningsmidler (se neoprenrør)
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm
Materiale Gummi
Diameter (metrisk) Udvendig 22,5 mm
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (metrisk) 3,25 mm
Til brug med (applikation) Til overførsel af væsker, gasser og fortyndede syrer
Fleksibilitet Fleksibel