Få mere at vide
Fisherbrand™ Gummi rør
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
5 mm
6,5 mm
8 mm
10 mm
12,5 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
4,5 mm
8 mm
9,5 mm
12 mm
14 mm
16,5 mm
17 mm
22,5 mm
24 mm
26,5 mm
29,5 mm
31,5 mm
Tykkelse (metrisk):
0,75 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3,25 mm
5 mm
7 mm
8,5 mm
Pakningsstørrelse:
10m
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12,5 mm |
| Materiale | Gummi |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 17 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 10 m |
| Tykkelse (metrisk) | 2,5 mm |
| Til brug med (applikation) | Til transferringvæsker, gasser og fortyndede syrer |