Få mere at vide
Fisherbrand™ Gummi rør
Artikelnummer. 11587562 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
5 mm
6,5 mm
8 mm
10 mm
12,5 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
4,5 mm
8 mm
9,5 mm
12 mm
14 mm
16,5 mm
17 mm
22,5 mm
24 mm
26,5 mm
29,5 mm
31,5 mm
Tykkelse (metrisk):
0,75 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3,25 mm
5 mm
7 mm
8,5 mm
Pakningsstørrelse:
10m
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11587562 6,5 mm 16,5 mm 5 mm 10m
11895512 10 mm 14 mm 2 mm 10m
11507572 10 mm 24 mm 7 mm 10m
11805522 12,5 mm 17 mm 2,5 mm 10m
11517572 12,5 mm 29,5 mm 8,5 mm 10m
11815522 16 mm 22,5 mm 3,25 mm 10m
11825522 20 mm 26,5 mm 3,25 mm 10m
11835522 25 mm 31,5 mm 3,25 mm 10m
11865512 5 mm 8 mm 1,5 mm 10m
11855512 3 mm 4,5 mm 0,75 mm 10m
11885512 8 mm 12 mm 2 mm 10m
11875512 6,5 mm 9,5 mm 1,5 mm 10m
15199654 6,5 mm 9,5 mm 1,5 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11587562
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.63 DKK
    400.94 DKK / 10m
    Spare 219.69 DKK
    35% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til overførsel af væsker, gasser og fortyndede syrer.
  • Højere modstandsdygtighed end de fleste andre polymerer
  • Temperaturområde: -40 °C til 70 °C
  • Let og fleksibel
  • Ikke egnet til brug med petroleumsolier og kulbrinteopløsningsmidler (se neoprenrør)
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 6,5 mm
Materiale Gummi
Diameter (metrisk) Udvendig 16,5 mm
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (metrisk) 5 mm
Til brug med (applikation) Til overførsel af væsker, gasser og fortyndede syrer
Fleksibilitet Fleksibel