Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 10 mm |
| Materiale | Gummi |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 24 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 10 m |
| Tykkelse (metrisk) | 7 mm |
| Til brug med (applikation) | Til overførsel af væsker, gasser og fortyndede syrer |
| Fleksibilitet | Fleksibel |