Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Gummi spatler
Artikelnummer. 10282191
Skift visning
Materiale:
Gummi
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10282191 Gummi Hver
1 options
Artikelnummer. 10282191 Leverandør Deutsch Neumann™ Leverandørnr. 2260001
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Fremragende til rengøring af reagensglas. Deutsch Neumann Gummispatler er fremstillet af gråt naturgummi.
  • 5 mm hul til indsats
  • Durometer 40 Shore A
Tekniske data
Materiale Gummi
Produkttype Reagensglasrens
Længde (metrisk) 7 mm