Få mere at vide
Karl Hecht™ Gummi sugepærer til automatiske buretter
Beskrivelse
- Med ventil
- Fremstillet af fleksibel PVC, fri for cadmium
- Rørlængde på 350mm, indvendig diameter af rør ca.. 4mm
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Kapacitet (metrisk) | ~102 mL |
| Længde (metrisk) | 350 mm (Tube) |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Type | Suction Bulb with Net |