Få mere at vide
Fisherbrand™ Rubber Suction Bulb
Artikelnummer. 11997984 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
30 mL
60 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
46 mm
54 mm
Længde (metrisk):
66 mm
80 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11997984 60 mL 54 mm 80 mm Hver
11987984 30 mL 46 mm 66 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11997984
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.00 DKK
    20.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.11 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Use pipets and syringes with greater ease. Rubber Suction Bulb is made of sturdy natural rubber with a contoured shape and heavy-wall neck for increased grip. Available in a variety of capacities for use with 6 to 8 mm diameter pipets and syringes.
  • Contoured bulb shape with a heavy wall neck.
  • Increases grip for easier use with pipettes and syringes.
  • Made of sturdy natural rubber in bright red color.
  • Available in 12, 15, 30, 60 and 150 mL capacities.
  • The 150 mL capacity bulb has reinforcing ribs for use with larger pipettes.
  • Intended for use with 6 to 8 mm diameter pipets and syringes.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Rød
Engangs Genanvendelig
Til brug med Pipettes and Syringes
Greb Type Rund
Materiale Naturgummi
Model- Pære
Sterilitet Ikke-steril
Type Suge pære
Volumen (metrisk) 60 mL
Til brug med (udstyr) Pipets and syringes
Mængde 1 hver
Længde (engelsk) 3,1 tommer.
Længde (metrisk) 80 mm
Diameter (engelsk) Åbning 0.2 in.
Diameter (engelsk) Ydre 2,1 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 54 mm