Få mere at vide
Fisherbrand™ Gummipropper med boring
Artikelnummer. 11557612 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
6 mm
13 mm
35 mm
37 mm
41 mm
45 mm
53 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
11557612 45 mm Pakke med 5
11597592 13 mm Pakke med 20
10283751 35 mm Pakke med 10
11517612 37 mm Pakke med 10
10000331 37 mm Pakke med 10
11537612 41 mm Pakke med 5
10080361 53 mm Pakke med 2
10440123 6 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11557612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.95 DKK
    155.21 DKK / Pakke med 5
    Spare 74.74 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forhindrer væskeudslip eller udslip fra beholderen.
  • Anvendes til industrielle formål
  • Passer tæt til beholderen
  • Rød naturgummi konstruktion
Tekniske data
Mængde 5/Pk.
Farve Rød
Diameter (metrisk) Udvendig 45 mm
Materiale Gummi
Produkttype Stop (1 hul)