Få mere at vide
Fisherbrand™ Gummipropper med boring
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
6 mm
13 mm
35 mm
37 mm
41 mm
45 mm
53 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
Specifications
Specifications
| Mængde | 50/Pk. |
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6 mm |
| Materiale | Gummi |
| Produkttype | Stop (1 hul) |