Få mere at vide
Fisherbrand™ Solide gummipropper
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) bund:
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
49 mm
53 mm
71 mm
75 mm
86 mm
99 mm
Stopper nummer:
3
4
5
7
8
9
10
13
15
19
21
27
29
31
33
37
39
41
43
45
49
53
71
75
86
99
Højde (metrisk):
12mm
14mm
16mm
20mm
24mm
28mm
32mm
35mm
38.5mm
42mm
45.5mm
49mm
54mm
Diameter (metrisk) Top:
4.5 mm
5.8 mm
7 mm
9 mm
10.5 mm
11.5 mm
12.5 mm
16 mm
18 mm
22.5 mm
24.5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38.5 mm
42.5 mm
44.5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
55 mm
59.5 mm
78 mm
85 mm
96 mm
109 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
Specifications
Specifications
| Til brug med (applikation) | Laboratoriebrug |
| Højde (metrisk) | 42mm |
| Mængde | 5/Pk. |
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) bund | 45 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 51 mm |
| Materiale | Gummi |
| Produkttype | Solid prop |
| Stopper nummer | 45 |