Få mere at vide
- Home
- Products
- Propper og lukninger
- Propper
- Fisherbrand™ Solide gummipropper
Fisherbrand™ Solide gummipropper
Artikelnummer. 11552932 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) bund:
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
49 mm
53 mm
71 mm
75 mm
86 mm
99 mm
Stopper nummer:
3
4
5
7
8
9
10
13
15
19
21
27
29
31
33
37
39
41
43
45
49
53
71
75
86
99
Højde (metrisk):
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
24 mm
28 mm
32 mm
35 mm
38,5 mm
42 mm
45,5 mm
49 mm
54 mm
Diameter (metrisk) Top:
4,5 mm
5,8 mm
7 mm
9 mm
10,5 mm
11,5 mm
12,5 mm
16 mm
18 mm
22,5 mm
24,5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
42,5 mm
44,5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
55 mm
59,5 mm
78 mm
85 mm
96 mm
109 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
27 product options available for selection
| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) bund | Stopper nummer | Højde (metrisk) | Diameter (metrisk) Top | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 11552932 | 37 mm | 37 | 38,5 mm | 42,5 mm | Pakke med 10 |
| 11512922 | 10 mm | 10 | 20 mm | 12,5 mm | Pakke med 20 |
| 11532922 | 13 mm | 13 | 24 mm | 16 mm | Pakke med 20 |
| 11542922 | 15 mm | 15 | 24 mm | 18 mm | Pakke med 20 |
| 11562922 | 19 mm | 19 | 28 mm | 22,5 mm | Pakke med 20 |
| 11572922 | 21 mm | 21 | 28 mm | 24,5 mm | Pakke med 20 |
| 11502932 | 27 mm | 27 | 32 mm | 31 mm | Pakke med 10 |
| 11512932 | 29 mm | 29 | 32 mm | 33 mm | Pakke med 10 |
| 10355351 | 31 mm | 31 | 35 mm | 36 mm | Pakke med 10 |
| 11532932 | 33 mm | 33 | 38,5 mm | 38,5 mm | Pakke med 10 |
| 11562932 | 39 mm | 39 | 38,5 mm | 44,5 mm | Pakke med 10 |
| 11542912 | 3 mm | 3 | 12 mm | 4,5 mm | Pakke med 50 |
| 10558431 | 41 mm | 41 | 42 mm | 47 mm | Pakke med 5 |
| 11582932 | 43 mm | 43 | 42 mm | 49 mm | Pakke med 5 |
| 10191411 | 43 mm | 43 | 42 mm | 49 mm | Pakke med 5 |
| 11502942 | 49 mm | 49 | 42 mm | 55 mm | Pakke med 5 |
| 11592932 | 45 mm | 45 | 42 mm | 51 mm | Pakke med 5 |
| 11552912 | 4 mm | 4 | 14 mm | 5,8 mm | Pakke med 50 |
| 11512942 | 53 mm | 53 | 45,5 mm | 59,5 mm | Pakke med 2 |
| 11562912 | 5 mm | 5 | 16 mm | 7 mm | Pakke med 50 |
| 11557582 | 71 mm | 71 | 49 mm | 78 mm | Hver |
| 11587582 | 86 mm | 86 | 54 mm | 96 mm | Hver |
| 11567582 | 75 mm | 75 | 54 mm | 85 mm | Hver |
| 11582912 | 7 mm | 7 | 16 mm | 9 mm | Pakke med 20 |
| 11592912 | 8 mm | 8 | 20 mm | 10,5 mm | Pakke med 20 |
| 11507592 | 99 mm | 99 | 54 mm | 109 mm | Hver |
| 10151801 | 9 mm | 9 | 20 mm | 11,5 mm | Pakke med 20 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Artikelnummer.
11552932
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
242.55 DKK
177.77 DKK / Pakke med 10
Spare 64.78 DKK
26% Slukket
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Laboratoriebrug |
| Højde (metrisk) | 38,5 mm |
| Mængde | 10/Pk. |
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) bund | 37 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 42,5 mm |
| Materiale | Gummi |
| Produkttype | Solid prop |
| Stopper nummer | 37 |