Få mere at vide
- Home
- Products
- Propper og lukninger
- Propper
- Fisherbrand™ Solide gummipropper
Fisherbrand™ Solide gummipropper
Artikelnummer. 11552912 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) bund:
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
49 mm
53 mm
71 mm
75 mm
86 mm
99 mm
Stopper nummer:
3
4
5
7
8
9
10
13
15
19
21
27
29
31
33
37
39
41
43
45
49
53
71
75
86
99
Højde (metrisk):
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
24 mm
28 mm
32 mm
35 mm
38,5 mm
42 mm
45,5 mm
49 mm
54 mm
Diameter (metrisk) Top:
4,5 mm
5,8 mm
7 mm
9 mm
10,5 mm
11,5 mm
12,5 mm
16 mm
18 mm
22,5 mm
24,5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
42,5 mm
44,5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
55 mm
59,5 mm
78 mm
85 mm
96 mm
109 mm
missing translation for 'unitSize'
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
27 product options available for selection
| Product Code. | Diameter (metrisk) bund | Stopper nummer | Højde (metrisk) | Diameter (metrisk) Top | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11552912 | 4 mm | 4 | 14 mm | 5,8 mm | Pakke med 50 |
| 11512922 | 10 mm | 10 | 20 mm | 12,5 mm | Pakke med 20 |
| 11532922 | 13 mm | 13 | 24 mm | 16 mm | Pakke med 20 |
| 11542922 | 15 mm | 15 | 24 mm | 18 mm | Pakke med 20 |
| 11562922 | 19 mm | 19 | 28 mm | 22,5 mm | Pakke med 20 |
| 11572922 | 21 mm | 21 | 28 mm | 24,5 mm | Pakke med 20 |
| 11502932 | 27 mm | 27 | 32 mm | 31 mm | Pakke med 10 |
| 11512932 | 29 mm | 29 | 32 mm | 33 mm | Pakke med 10 |
| 10355351 | 31 mm | 31 | 35 mm | 36 mm | Pakke med 10 |
| 11532932 | 33 mm | 33 | 38,5 mm | 38,5 mm | Pakke med 10 |
| 11552932 | 37 mm | 37 | 38,5 mm | 42,5 mm | Pakke med 10 |
| 11562932 | 39 mm | 39 | 38,5 mm | 44,5 mm | Pakke med 10 |
| 11542912 | 3 mm | 3 | 12 mm | 4,5 mm | Pakke med 50 |
| 10558431 | 41 mm | 41 | 42 mm | 47 mm | Pakke med 5 |
| 11582932 | 43 mm | 43 | 42 mm | 49 mm | Pakke med 5 |
| 10191411 | 43 mm | 43 | 42 mm | 49 mm | Pakke med 5 |
| 11502942 | 49 mm | 49 | 42 mm | 55 mm | Pakke med 5 |
| 11592932 | 45 mm | 45 | 42 mm | 51 mm | Pakke med 5 |
| 11512942 | 53 mm | 53 | 45,5 mm | 59,5 mm | Pakke med 2 |
| 11562912 | 5 mm | 5 | 16 mm | 7 mm | Pakke med 50 |
| 11557582 | 71 mm | 71 | 49 mm | 78 mm | Hver |
| 11587582 | 86 mm | 86 | 54 mm | 96 mm | Hver |
| 11567582 | 75 mm | 75 | 54 mm | 85 mm | Hver |
| 11582912 | 7 mm | 7 | 16 mm | 9 mm | Pakke med 20 |
| 11592912 | 8 mm | 8 | 20 mm | 10,5 mm | Pakke med 20 |
| 11507592 | 99 mm | 99 | 54 mm | 109 mm | Hver |
| 10151801 | 9 mm | 9 | 20 mm | 11,5 mm | Pakke med 20 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Code produit
11552912
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Spécification
Spécification
| Til brug med (applikation) | Laboratoriebrug |
| Højde (metrisk) | 14 mm |
| Mængde | 50/Pk. |
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) bund | 4 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 5,8 mm |
| Materiale | Gummi |
| Produkttype | Solid prop |
| Stopper nummer | 4 |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?