Få mere at vide
Fisherbrand™ Solide gummipropper
Artikelnummer. 11542922 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) bund:
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
49 mm
53 mm
71 mm
75 mm
86 mm
99 mm
Stopper nummer:
3
4
5
7
8
9
10
13
15
19
21
27
29
31
33
37
39
41
43
45
49
53
71
75
86
99
Højde (metrisk):
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
24 mm
28 mm
32 mm
35 mm
38,5 mm
42 mm
45,5 mm
49 mm
54 mm
Diameter (metrisk) Top:
4,5 mm
5,8 mm
7 mm
9 mm
10,5 mm
11,5 mm
12,5 mm
16 mm
18 mm
22,5 mm
24,5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
42,5 mm
44,5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
55 mm
59,5 mm
78 mm
85 mm
96 mm
109 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) bund Stopper nummer Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Top unitSize
11542922 15 mm 15 24 mm 18 mm Pakke med 20
11512922 10 mm 10 20 mm 12,5 mm Pakke med 20
11532922 13 mm 13 24 mm 16 mm Pakke med 20
11562922 19 mm 19 28 mm 22,5 mm Pakke med 20
11572922 21 mm 21 28 mm 24,5 mm Pakke med 20
11502932 27 mm 27 32 mm 31 mm Pakke med 10
11512932 29 mm 29 32 mm 33 mm Pakke med 10
10355351 31 mm 31 35 mm 36 mm Pakke med 10
11532932 33 mm 33 38,5 mm 38,5 mm Pakke med 10
11552932 37 mm 37 38,5 mm 42,5 mm Pakke med 10
11562932 39 mm 39 38,5 mm 44,5 mm Pakke med 10
11542912 3 mm 3 12 mm 4,5 mm Pakke med 50
10558431 41 mm 41 42 mm 47 mm Pakke med 5
11582932 43 mm 43 42 mm 49 mm Pakke med 5
10191411 43 mm 43 42 mm 49 mm Pakke med 5
11502942 49 mm 49 42 mm 55 mm Pakke med 5
11592932 45 mm 45 42 mm 51 mm Pakke med 5
11552912 4 mm 4 14 mm 5,8 mm Pakke med 50
11512942 53 mm 53 45,5 mm 59,5 mm Pakke med 2
11562912 5 mm 5 16 mm 7 mm Pakke med 50
11557582 71 mm 71 49 mm 78 mm Hver
11587582 86 mm 86 54 mm 96 mm Hver
11567582 75 mm 75 54 mm 85 mm Hver
11582912 7 mm 7 16 mm 9 mm Pakke med 20
11592912 8 mm 8 20 mm 10,5 mm Pakke med 20
11507592 99 mm 99 54 mm 109 mm Hver
10151801 9 mm 9 20 mm 11,5 mm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Produktkod. 11542922
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.15 DKK
    48.74 DKK / Pakke med 20
    Spare 17.41 DKK
    26% Slukket
Visa alla kampanjer
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tilbyder højere modstandsdygtighed, fleksibilitet og kan modstå mange kemiske midler ved normal laboratoriebrug.
  • Temperaturområde -40° til +70 °C
  • Ikke egnet til brug med petroleumsolier og kulbrinteopløsningsmidler
Specifikationer
Til brug med (applikation) Laboratoriebrug
Højde (metrisk) 24 mm
Mængde 20/Pk.
Farve Rød
Diameter (metrisk) bund 15 mm
Diameter (metrisk) Top 18 mm
Materiale Gummi
Produkttype Solid prop
Stopper nummer 15
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.