Få mere at vide
Fisherbrand™ Solide gummipropper
Artikelnummer. 11542912 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) bund:
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
49 mm
53 mm
71 mm
75 mm
86 mm
99 mm
Stopper nummer:
3
4
5
7
8
9
10
13
15
19
21
27
29
31
33
37
39
41
43
45
49
53
71
75
86
99
Højde (metrisk):
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
24 mm
28 mm
32 mm
35 mm
38,5 mm
42 mm
45,5 mm
49 mm
54 mm
Diameter (metrisk) Top:
4,5 mm
5,8 mm
7 mm
9 mm
10,5 mm
11,5 mm
12,5 mm
16 mm
18 mm
22,5 mm
24,5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
42,5 mm
44,5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
55 mm
59,5 mm
78 mm
85 mm
96 mm
109 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
Artikelnummer. 11542912
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder højere modstandsdygtighed, fleksibilitet og kan modstå mange kemiske midler ved normal laboratoriebrug.
  • Temperaturområde -40° til +70 °C
  • Ikke egnet til brug med petroleumsolier og kulbrinteopløsningsmidler
Tekniske data
Til brug med (applikation) Laboratoriebrug
Højde (metrisk) 12 mm
Mængde 50/Pk.
Farve Rød
Diameter (metrisk) bund 3 mm
Diameter (metrisk) Top 4,5 mm
Materiale Gummi
Produkttype Solid prop
Stopper nummer 3