Få mere at vide
- Home
- Products
- Propper og lukninger
- Propper
- Fisherbrand™ Korkpropper
Fisherbrand™ Korkpropper
Artikelnummer. 12366467 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) bund:
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
25,5 mm
28,5 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
41,5 mm
44 mm
47,5 mm
50 mm
Diameter (metrisk) Top:
9,5 mm
11 mm
12 mm
15 mm
16 mm
17 mm
20,5 mm
22 mm
24 mm
25,5 mm
28,5 mm
32 mm
33 mm
35 mm
38 mm
41,5 mm
44 mm
47,5 mm
50 mm
57 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
21 product options available for selection
| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) bund | Diameter (metrisk) Top | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|
| 12366467 | 32 mm | 35 mm | Pakke med 10 |
| 12346457 | 12 mm | 15 mm | Pakke med 20 |
| 12356457 | 13 mm | 16 mm | Pakke med 20 |
| 12366457 | 14 mm | 17 mm | Pakke med 20 |
| 12386457 | 17 mm | 20,5 mm | Pakke med 10 |
| 12316467 | 21 mm | 24 mm | Pakke med 10 |
| 12336467 | 25,5 mm | 28,5 mm | Pakke med 10 |
| 12326467 | 22 mm | 25,5 mm | Pakke med 10 |
| 12306467 | 19 mm | 22 mm | Pakke med 10 |
| 12346467 | 28,5 mm | 32 mm | Pakke med 10 |
| 12356467 | 30 mm | 33 mm | Pakke med 10 |
| 12803834 | 30 mm | 33 mm | Pakke med 10 |
| 12376467 | 35 mm | 38 mm | Pakke med 10 |
| 12386467 | 38 mm | 41,5 mm | Pakke med 10 |
| 12396467 | 41,5 mm | 44 mm | Pakke med 10 |
| 12306477 | 44 mm | 47,5 mm | Pakke med 10 |
| 12316477 | 47,5 mm | 50 mm | Pakke med 10 |
| 12306457 | 6 mm | 9,5 mm | Pakke med 20 |
| 12326477 | 50 mm | 57 mm | Pakke med 10 |
| 12316457 | 8 mm | 11 mm | Pakke med 20 |
| 12326457 | 9 mm | 12 mm | Pakke med 20 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Artikelnummer.
12366467
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
61.95 DKK
43.53 DKK / Pakke med 10
Spare 18.42 DKK
29% Slukket
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 32 mm |
| Mængde | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) bund | 32 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 35 mm |
| Materiale | Kork |
| Produkttype | Korkprop |