Få mere at vide
Fisherbrand™ Korkpropper
Artikelnummer. 12346457 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) bund:
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
25,5 mm
28,5 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
41,5 mm
44 mm
47,5 mm
50 mm
Diameter (metrisk) Top:
9,5 mm
11 mm
12 mm
15 mm
16 mm
17 mm
20,5 mm
22 mm
24 mm
25,5 mm
28,5 mm
32 mm
33 mm
35 mm
38 mm
41,5 mm
44 mm
47,5 mm
50 mm
57 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) bund Diameter (metrisk) Top unitSize
12346457 12 mm 15 mm Pakke med 20
12356457 13 mm 16 mm Pakke med 20
12366457 14 mm 17 mm Pakke med 20
12386457 17 mm 20,5 mm Pakke med 10
12316467 21 mm 24 mm Pakke med 10
12336467 25,5 mm 28,5 mm Pakke med 10
12326467 22 mm 25,5 mm Pakke med 10
12306467 19 mm 22 mm Pakke med 10
12346467 28,5 mm 32 mm Pakke med 10
12356467 30 mm 33 mm Pakke med 10
12803834 30 mm 33 mm Pakke med 10
12366467 32 mm 35 mm Pakke med 10
12376467 35 mm 38 mm Pakke med 10
12386467 38 mm 41,5 mm Pakke med 10
12396467 41,5 mm 44 mm Pakke med 10
12306477 44 mm 47,5 mm Pakke med 10
12316477 47,5 mm 50 mm Pakke med 10
12306457 6 mm 9,5 mm Pakke med 20
12326477 50 mm 57 mm Pakke med 10
12316457 8 mm 11 mm Pakke med 20
12326457 9 mm 12 mm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 12346457
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug i uddannelses-, hjemmebrygnings- og kunst- og håndværksindustrien.
Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Længde (metrisk) 21 mm
Mængde 20/Pk.
Diameter (metrisk) bund 12 mm
Diameter (metrisk) Top 15 mm
Materiale Kork
Produkttype Korkprop