Få mere at vide
Fisherbrand™ Korkpropper
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) bund:
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
25,5 mm
28,5 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
41,5 mm
44 mm
47,5 mm
50 mm
Diameter (metrisk) Top:
9,5 mm
11 mm
12 mm
15 mm
16 mm
17 mm
20,5 mm
22 mm
24 mm
25,5 mm
28,5 mm
32 mm
33 mm
35 mm
38 mm
41,5 mm
44 mm
47,5 mm
50 mm
57 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 16 mm |
| Mængde | 20/Pk. |
| Diameter (metrisk) bund | 6 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 9,5 mm |
| Materiale | Kork |
| Produkttype | Korkprop |