Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Gummi sikkerhedspipettefylder
Artikelnummer. 10781294
Skift visning
Mængde:
1
Artikelnummer. Mængde
10781294 1
1 options
Artikelnummer. 10781294 Leverandør Marienfeld Superior™ Leverandørnr. 5900001
Besparelser på stamcelleforskning
Brug rabatkode 28032
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug dette Marienfeld Superior™ Gummisikkerhedspipettefyldere til graduerede og volumetriske pipetter
  • Fremstillet af rød gummi (naturlig caoutchouc)
  • For graderede og volumetriske pipetter
  • Styring af funktionerne ved at klemme de passende ventiler mellem tommel- og pegefinger
  • Individuelt pakket i folie med kort instruktion til brug
Tekniske data
Farve Rød
Materiale Naturgummi
Model- Universel
Type Pipettefylder
Til brug med (udstyr) Volumetriske og graduerede pipetter
Funktionel rækkevidde Op til 100 ml kapacitet og 5-9 mm diameter
Mængde 1