Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Gummi trykbolde
Artikelnummer. 10643521
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 mL
8 mL
89 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
25/30 mm
30 mm
62 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10643521 8 mL 30 mm -
10170391 5 mL 25/30 mm -
10179760 89 mL 62 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10643521 Leverandør Deutsch Neumann™ Leverandørnr. 4010000
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Tekniske data
Materiale Gummi
Porestørrelse 5 og 8
Type Trykbold
Volumen (metrisk) 8 mL
Inkluderer Med suge- og afgangsventiler
Diameter (metrisk) åbning 6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 30 mm