Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til Digital Vortex Mixere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
12 x 15 mm dia. Rørholder
13 x 12 mm dia. Rørholder
19 x 10 mm dia.Rørholder
4 x 26 mm dia.Rørholder
7 x 20 mm dia. Rørholder
Fladbunds fartøjsplatform
Gummi platform
Mikropladebakke
Dimensioner (L x B):
136,1 x 97,3 mm
82 x 16,5 mm
87,5 x 10 mm
87,5 x 40 mm
87,5 x 55 mm
Materiale:
Gummi
Plast
Skum, plast
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Assorteret tilbehør til Digital Vortex Mixere
Serviceplan
Retningslinjer for standard Thermo-garanti, reparationsservice og gratis reservedele inden for garantien
garanti
2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Rørstørrelse | 12 mm dia. |
| Produkttype | Rørholder |
| Materiale | Skum, plast |
| Dimensioner (L x B) | 87,5 x 40 mm |
| Farve | Sort |
| Oversigt | 13 x 12 mm dia. Rørholder |
| Til brug med (udstyr) | Digital Vortex mixer |