Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til Digital Vortex Mixere
Artikelnummer. 16524812 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
12 x 15 mm dia. Rørholder
13 x 12 mm dia. Rørholder
19 x 10 mm dia.Rørholder
4 x 26 mm dia.Rørholder
7 x 20 mm dia. Rørholder
Fladbunds fartøjsplatform
Gummi platform
Mikropladebakke
Dimensioner (L x B):
136,1 x 97,3 mm
82 x 16,5 mm
87,5 x 10 mm
87,5 x 40 mm
87,5 x 55 mm
Materiale:
Gummi
Plast
Skum, plast
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Dimensioner (L x B) Materiale unitSize
16524812 4 x 26 mm dia.Rørholder 87,5 x 55 mm Skum, plast Hver
16554802 Gummi platform 82 x 16,5 mm Plast -
16564802 Fladbunds fartøjsplatform 87,5 x 10 mm Gummi -
16574802 Mikropladebakke 136,1 x 97,3 mm Plast -
16584802 19 x 10 mm dia.Rørholder 87,5 x 40 mm Skum, plast Hver
16594802 13 x 12 mm dia. Rørholder 87,5 x 40 mm Skum, plast -
16504812 12 x 15 mm dia. Rørholder 87,5 x 55 mm Skum, plast Hver
16514812 7 x 20 mm dia. Rørholder 87,5 x 55 mm Skum, plast -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16524812 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88882127
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få diverse tilbehør til Digital Vortex Mixers
Assorteret tilbehør til Digital Vortex Mixere
Serviceplan
Retningslinjer for standard Thermo-garanti, reparationsservice og gratis reservedele inden for garantien
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Rørstørrelse 26 mm dia.
Produkttype Rørholder
Materiale Skum, plast
Dimensioner (L x B) 87,5 x 55 mm
Farve Sort
Oversigt 4 x 26 mm dia.Rørholder
Til brug med (udstyr) Digital Vortex mixer