Beskrivelse
Assorteret tilbehør til Digital Vortex Mixere
Serviceplan
Retningslinjer for standard Thermo-garanti, reparationsservice og gratis reservedele inden for garantien
garanti
2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Rørstørrelse | 15 mm dia. |
| Produkttype | Rørholder |
| Materiale | Skum, plast |
| Dimensioner (L x B) | 87,5 x 55 mm |
| Farve | Sort |
| Oversigt | 12 x 15 mm dia. Rørholder |
| Til brug med (udstyr) | Digital Vortex mixer |