Få mere at vide
Fisherbrand™ Gummipipettepærer til pære eller cylindriske pipetter
Artikelnummer. 11890950
Skift visning
Farve:
Grøn
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11890950 Rød Hver
11880950 Grøn Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11890950
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremragende til alle medier, der ikke angriber gummi. Fisherbrand™ Pipettepærer kommer med tre glaskugleventiler, der kan justeres med fingertryk.
  • Fås i en række farver
  • Med ca. 60 ml volumen egnet til pipetter fra 2 til 50 ml
  • Pipettemedier må ikke komme ind i pipettefylder; det kan forårsage ventilfejl
Tekniske data
Farve Rød
Materiale Gummi
Type Pipettefylder
Volumen (metrisk) 60 mL
Til brug med (udstyr) Kan bruges på pære eller cylindriske pipetter fra 2mL til 50mL
Inkluderer Tre kugleventiler af glas
Mængde 1 hver