Få mere at vide
Fisherbrand™ Gummipipettepærer til pære eller cylindriske pipetter
Artikelnummer. 11880950
Skift visning
Farve:
Grøn
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
11880950 Grøn Hver
11890950 Rød Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11880950 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. 4709922
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til alle medier, der ikke angriber gummi. Fisherbrand™ Pipettepærer kommer med tre glaskugleventiler, der kan justeres med fingertryk.
  • Fås i en række farver
  • Med ca. 60 ml volumen egnet til pipetter fra 2 til 50 ml
  • Pipettemedier må ikke komme ind i pipettefylder; det kan forårsage ventilfejl
Tekniske data
Farve Grøn
Materiale Gummi
Type Pipettefylder
Volumen (metrisk) 60 mL
Til brug med (udstyr) Kan bruges på pære eller cylindriske pipetter fra 2mL til 50mL
Mængde 1 hver