Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Gummi pipettefylder
Artikelnummer. 12377589 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Farve:
Blå
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12377589
Brand: Heathrow Scientific™ HS20632C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Styr luftevakuering, væskeoptagelse og væskedispensering. Heathrow Scientific™ Pipet Filler indeholder en kemikalie-resistent rustfri stålkugle i hver af tre ventiler til effektiv enhåndsbetjening.
  • Klem udløsningsventil for jævn væskestrøm
  • Passer til standardstørrelse pipetter
  • Bestil den røde pipettefylder for sikker pipettering af ætsende stoffer. Den indeholder ikke kønrøg og vil ikke udtvære
  • Filler måler 54 x 54 x 130 mm
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Farve Blå
Engangs Reusable
Til brug med Pipettes and Syringes
Greb Type Round
Materiale Naturgummi
Antal kanaler 1
Sterilitet Non-sterile
Type Pipette Filler
Volumen (metrisk) 35 mL
Inkluderer Tre ventiler, der hver indeholder en kugle af rustfrit stål
Længde (metrisk) 54 mm
Bredde (metrisk) 54 mm
Højde (metrisk) 130 mm