Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Gummi pipettefylder
Artikelnummer. 12367589 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
12367589 Rød Hver
12357589 Sort Hver
12377589 Blå Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12367589 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. HS20632B
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Styr luftevakuering, væskeoptagelse og væskedispensering. Heathrow Scientific™ Pipet Filler indeholder en kemikalie-resistent rustfri stålkugle i hver af tre ventiler til effektiv enhåndsbetjening.
  • Klem udløsningsventil for jævn væskestrøm
  • Passer til standardstørrelse pipetter
  • Bestil den røde pipettefylder for sikker pipettering af ætsende stoffer. Den indeholder ikke kønrøg og vil ikke udtvære
  • Filler måler 54 x 54 x 130 mm
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Farve Rød
Engangs Reusable
Til brug med Pipettes and Syringes
Greb Type Round
Materiale Naturgummi
Antal kanaler 1
Sterilitet Non-sterile
Type Pipette Filler
Volumen (metrisk) 35 mL
Til brug med (applikation) Sikker pipettering af ætsende stoffer
Inkluderer Tre ventiler, der hver indeholder en kugle af rustfrit stål
Længde (metrisk) 54 mm
Bredde (metrisk) 54 mm
Højde (metrisk) 130 mm