Beskrivelse
- Klem udløsningsventil for jævn væskestrøm
- Passer til standardstørrelse pipetter
- Bestil den røde pipettefylder for sikker pipettering af ætsende stoffer. Den indeholder ikke kønrøg og vil ikke udtvære
- Filler måler 54 x 54 x 130 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Farve | Sort |
| Engangs | Reusable |
| Til brug med | Pipettes and Syringes |
| Greb Type | Round |
| Materiale | Naturgummi |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Type | Pipette Filler |
| Volumen (metrisk) | 35 mL |
| Vis mere |