Få mere at vide
Thermo Scientific Gummipude
Artikelnummer. 10583992 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10583992 Rør Hver
1 options
Artikelnummer. 10583992 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 76001805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.40 DKK
    41.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.62 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Gummipude til 50 mL og 100 mL rør med rund bund.
  • Gummipude til 50 mL/100 mL rør med rund bund
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Rør
Engangs Genanvendelig
Volumen 50 mL, 100 mL
Oversigt Gummipude til 50 mL, 100 mL rør med rund bund
Produkttype Gummipude