Få mere at vide
Kartell™ Et-huls gummipropper
Artikelnummer. 10194951
Skift visning
Diameter (metrisk) bund:
16 mm
28 mm
32 mm
41 mm
Diameter (metrisk) Top:
23 mm
37 mm
42 mm
54 mm
Højde (metrisk):
26 mm
37 mm
41 mm
53 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) bund Diameter (metrisk) Top Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10194951 32 mm 42 mm 41 mm Pakke med 5
10003171 16 mm 23 mm 26 mm Pakke med 25
10033051 28 mm 37 mm 37 mm Pakke med 5
10348511 41 mm 54 mm 53 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10194951 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0383100
På lager
Fremstillet af gummi for at sikre en tæt pasform. Kartell™ Et-huls gummipropper forsegler og fastgør medium i en flaske, mens de giver adgang til slanger.
  • Fremstillet af rødt gummi
Tekniske data
Diameter (metrisk) 6mm
Højde (metrisk) 41 mm
Mængde 25/Pk.
Samlede positioner 1
Farve Rød
Diameter (metrisk) bund 32 mm
Diameter (metrisk) Top 42 mm
Materiale Gummi
Produkttype Tilspidset prop