Få mere at vide
Kartell™ Et-huls gummipropper
Beskrivelse
Fremstillet af gummi for at sikre en tæt pasform. Kartell™ Et-huls gummipropper forsegler og fastgør medium i en flaske, mens de giver adgang til slanger.
- Konisk form sikrer en tætsiddende pasform
- Enkelt centreret hul giver adgang til slanger
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) hul | 6mm |
| Højde (metrisk) | 26 mm |
| Mængde | 25/Pk. |
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) bund | 16 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 23 mm |
| Materiale | Gummi |
| Produkttype | Tilspidset prop (1 hul) |