Få mere at vide
Kartell™ Et-huls gummipropper
Diameter (metrisk) bund:
16 mm
28 mm
32 mm
41 mm
Diameter (metrisk) Top:
23 mm
37 mm
42 mm
54 mm
Højde (metrisk):
26 mm
37 mm
41 mm
53 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
Beskrivelse
Fremstillet af gummi for at sikre en tæt pasform. Kartell™ Et-huls gummipropper forsegler og fastgør medium i en flaske, mens de giver adgang til slanger.
- Konisk form sikrer en tætsiddende pasform
- Enkelt centreret hul giver adgang til slanger
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) hul | 6mm |
| Højde (metrisk) | 37 mm |
| Mængde | 5/Pk. |
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) bund | 28 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 37 mm |
| Materiale | Gummi |
| Produkttype | Stop (1 hul) |