Få mere at vide
Eppendorf™ Gummi måtter
Artikelnummer. 11873440 Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
500mL rektangulær spand
Adapter 5702724009; til 1 x 15 ml beholder
Adapter 5702735000 til 1 x 10mL beholder
Adapter 5702737003
Adaptere til Rotor A-4-44
Rotor A-8-17
Rotor F-35-30-17
Volumen:
1 x 10 ml beholder
1 x 15 mL rundbundet rør
1 x 15 ml beholder
1 x 500 ml spand
1 x 7 ml beholder
4 x 100 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 16
Pakke med 20
Pakke med 4
Pakke med 8
Artikelnummer. 11873440
Brand: Eppendorf™ 5702742007
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med Eppendorf Adaptere og spande
  • Gummimåtter
  • Fås til en række forskellige rotorer og adaptere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Måtte
Materiale Gummi
Til brug med (udstyr) Adapter 5702735000 til 1 x 10mL beholder
Farve Sort
Volumen 1 x 10 ml beholder
Inkluderer Sæt med 20 måtter