Få mere at vide
Eppendorf™ Gummi måtter
Shop All Eppendorf Products
Click to view available options
Til brug med (udstyr):
500mL rektangulær spand
Adapter 5702724009; til 1 x 15 ml beholder
Adapter 5702735000 til 1 x 10mL beholder
Adapter 5702737003
Adaptere til Rotor A-4-44
Rotor A-8-17
Rotor F-35-30-17
Volumen:
1 x 10 ml beholder
1 x 15 mL rundbundet rør
1 x 15 ml beholder
1 x 500 ml spand
1 x 7 ml beholder
4 x 100 ml rør
Unit Size:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 16
Pakke med 20
Pakke med 4
Pakke med 8
Description
- Gummimåtter
- Fås til en række forskellige rotorer og adaptere
Specifications
Specifications
| Type | Måtte |
| Materiale | Gummi |
| Til brug med (udstyr) | Adapter 5702724009; til 1 x 15 ml beholder |
| Farve | Sort |
| Volumen | 1 x 15 ml beholder |
| Inkluderer | Sæt med 16 måtter |