Få mere at vide
Eppendorf™ Gummi måtter
Artikelnummer. 10283172 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
500mL rektangulær spand
Adapter 5702724009; til 1 x 15 ml beholder
Adapter 5702735000 til 1 x 10mL beholder
Adapter 5702737003
Adaptere til Rotor A-4-44
Rotor A-8-17
Rotor F-35-30-17
Volumen:
1 x 10 ml beholder
1 x 15 mL rundbundet rør
1 x 15 ml beholder
1 x 500 ml spand
1 x 7 ml beholder
4 x 100 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 16
Pakke med 20
Pakke med 4
Pakke med 8
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Volumen unitSize
10283172 500mL rektangulær spand 1 x 500 ml spand Pakke med 4
10797292 Adaptere til Rotor A-4-44 4 x 100 ml rør Hver
10662013 Adapter 5702724009; til 1 x 15 ml beholder 1 x 15 ml beholder Pakke med 16
11873440 Adapter 5702735000 til 1 x 10mL beholder 1 x 10 ml beholder Pakke med 20
11893981 Adapter 5702737003 1 x 7 ml beholder Pakke med 20
10258021 Rotor A-8-17 1 x 15 mL rundbundet rør Pakke med 8
10208121 Rotor F-35-30-17 1 x 15 mL rundbundet rør Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10283172 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5810734002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Eppendorf Adaptere og spande
  • Gummimåtter
  • Fås til en række forskellige rotorer og adaptere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Måtte
Materiale Gummi
Til brug med (udstyr) 500mL rektangulær spand
Farve Hvid
Volumen 1 x 500 ml spand
Inkluderer Sæt med 4 måtter